Läs mer
Ionomycin (Calcium Salt), Fisher BioReagents™
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackning:
Poly Micro Tube
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Beskrivning
Ionomycin (Calcium Salt)
- Suitable for use in electrophoretic separations, specifically polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
- This product is a 40% (w/v) solution of high quality acrylamide
- Free of DNase, RNase, and protease
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ionomycin, Calcium Salt |
| Typ | Ionomycin Calcium Salt |
| Namnnotering | From Streptomyces conglobatus |
| Fysisk form | Solid |
| Smältpunkt | 205°C to 206°C |
| Förpackning | Poly Micro Tube |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Analysprocentintervall | ≥98.0 % |
| Formel vikt | 747.1 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ionomycin, Calcium Salt
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.