Läs mer
R&D Systems™ Ionomycin free acid
Beskrivning
Ionomycin free acid is a calcium ionophore; more specific than A23187 .
Calcium Salt also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ionomycin free acid |
| CAS | 56092-81-0 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C41H72O9 |
| Formel vikt | 709.01 |
| Produkttyp | Ionomycin Free Acid |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 709.02 |