Läs mer
beta-ionon, 96 %, syntetisk
Produktkod. 10742771 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10742771 100 g Glasflaska 100g
10450341 5 g Glasflaska 5g
10319070 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10742771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297131000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14901-07-6 | C13H20O | 192,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14901-07-6
Molekylformel C13H20O
Molekylvikt (g/mol) 192.30
MDL-nummer MFCD00001549
InChI-nyckel PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Synonym beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
PubChem CID 638014
ChEBI CHEBI:32325
IUPAC-namn (E)-4-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)but-3-en-2-on
LEDER CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Ionone
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9440g/mL, 0.944
Kokpunkt 237,0 °C till 239,0 °C
Flampunkt 122 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5190 till 1,5215
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, 167
Merck Index 10, 4914
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: löst i 2 till 3 delar av 70% alkohol, eter, kloroform och bensen, blandbar med absolut alkohol
Formel vikt 192.3
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.