Läs mer
β-Ionone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15890511
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15890511 100 mL 100ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15890511 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8186190100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 79-77-6
Smältpunkt -35°C
Densitet 0.95 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00001549
Kvantitet 100 mL
Synonym β-Ionone, β-Ionone
Molekylvikt (g/mol) 192.3