Läs mer
Thermo Scientific Sure-Flow jonselektiv elektrod, fluor
Produktkod. 11780439 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11780439 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
1 options
Produktkod. 11780439 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 0572302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19530.00 SEK
    17606.64 SEK / Paket med 1
    Save 1923.36 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Den Fluoride Sure-Flow jonselektiva elektroden är Orion-designad för optimal prestanda och det mest omfattande ISE-valet.
  • Ionplus™ Sure-Flow™ Kombinerade jonselektiva elektroder är enklare att använda än referens- och halvceller som —eliminerar fumling och trassel från flera kablar.
  • Kombinerade jonselektiva elektroder har både halvcell och referenscell i en elektrod.
  • Halvcellsjonselektiva elektroder är det klassiska sättet att göra jonmätningar.
  • Sure-flow™ teknik ger stabila, reproducerbara resultat.
  • Den lättstädade designen minskar risken för felaktiga avläsningar på grund av igensättning av referensövergången.
  • Alla elektroder inkluderar en BNC-kontakt, en 3 ft. kabel och manual.
  • Kompletta system kräver inköp av en standardiseringslösning, fyllningslösning för referenselektroden, jonstyrkejusterare och pH-justerare.
  • Klorid, cyanid, sulfid, nitrat och fluorid är godkända för EPA-metoder för analys av avloppsvatten och för NPDES-tillåtande.
Specifikationer
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Korsning Säkerflödesövergång
Modell 9609BNWP
Elektrod Solid State
Inkluderar BNC-kontakt, 3 fot. Kabel, manuell
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Orion Star™ Serie pH-mätare
Typ Orion Sure-Flow ISE-sond