Läs mer
Iopamidol-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iopamidol-d8 |
| CAS | 1795778-90-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17H14D8I3N3O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N,N’-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-[[(2S)-2-hydroxy-1-oxopropyl]amino]-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide-d8, Iomapidol-d8, B-15000-d8, SQ-13396-d8, Iopamiro-d8, Iopamiron-d8, Isovue-d8, Jopamiro-d8, Niopam-d8, Solutrast-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1/i2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | IC1=C(C(NC(C([2H])([2H])O)C([2H])([2H])O)=O)C(I)=C(NC([C@](O)([H])C)=O)C(I)=C1C(NC(C([2H])([2H])O)C([2H])([2H])O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 785.13 |
| Formel vikt | 784.9043 |
| Visa mer |