Läs mer
Iopamidol, LoGiCal
Produktkod. 30458990
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458990 10 mg
1 options
Produktkod. 30458990 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0838.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Iopamidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iopamidol
CAS 60166-93-0
Analyt- eller komponentnamn Iopamidol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H22 I3 N3 O8
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Iopamidol, N,N'-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-[[(2 S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
InChI formel InChI=1 S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28 H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1
LEDER C[C@H](O)C(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c1I
IUPAC-namn 1-N,3-N-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-[[(2 S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobensen-1,3-dikarboxamid
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 777.09
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 776,8541 g/mol