Läs mer
Iopamidol, Mikromol™
Produktkod. 17997524
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17997524 250 mg
1 options
Produktkod. 17997524 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0838.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Iopamidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iopamidol
CAS 60166-93-0
Analyt- eller komponentnamn Iopamidol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H22 I3 N3 O8
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Iopamidol, N,N'-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-[[(2S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
InChI formel InChI=1S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1
LEDER C[C@H](O)C(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c1I
IUPAC-namn 1-N,3-N-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-[[(2S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobensen-1,3-dikarboxamid
Molekylvikt (g/mol) 777.09
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 776,8541 g/mol