Läs mer
Iopanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16438796
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16438796 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16438796 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1664
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Iopanoic acid is an inhibitor of 5'-Deiodinase and also an iodinated contrast medium.
Iopanoic acid is an inhibitor of 5'-Deiodinase and also an iodinated contrast medium.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iopanoic acid
CAS 96-83-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12I3NO2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (175.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C=C(I)C(N)=C1I
Molekylvikt (g/mol) 570.93
Formel vikt 570.93
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid