Läs mer
Thermo Scientific IOPQ-paket - CryoExtra
Produktkod. 30503411
Change view
Produkttyp:
IQ/OQ-tjänst
Produktkod. Produkttyp
30503411 IQ/OQ-tjänst
1 options
Produktkod. 30503411 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer IOPQPCKE89003811
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Installation och driftkvalificering med temperaturkartläggning och efterlevnadsdokumentation för CryoExtra system.
  • Verifierar att utrustningen uppfyller nödvändiga specifikationer och fungerar korrekt
  • Inkluderar viktiga tester såsom dörrlarm på glänt och temperaturövervakning
  • Temperaturkartläggning täcker återhämtning av öppna dörrar och simuleringar av strömavbrott
  • Utförd av en kvalificerad ingenjör med kalibrerade dataloggare
  • Detaljerade rapporter tillhandahålls för validering och efterlevnad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Utrustning för lagring av flytande kväve
Produkttyp IQ/OQ-tjänst