Läs mer
Thermo Scientific™ (IOPQ) Kvalificerings- och prestationstjänst
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- IQ: Verifierar att installationsplatsen och utrustningsmiljön uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
- Verifierar att utrustningen, manualerna, tillbehören och alla andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern.
- Verifierar att utrustning och andra tillbehör är monterade och installerade.
- Konfigurationsinformation för varje systemkomponent registreras. Installation av utrustning ingår INTE.
- OQ: Verifierar viktiga utrustningsfunktioner och säkerställer att utrustningen fungerar som förväntat av tillverkaren och i enlighet med standarder och krav.
- Nyckeltest: Dörren på glänt, strömavbrott, temperaturvarningar PT: Temperaturkartläggningsprotokoll utfört vid kundens specificerade börvärde med upp till 15 mätpunkter plus 1 omgivande mätpunkt.
- Temperaturmätningar kommer att utföras i luft eller med simulerad produkt laddad i kammare med ett datainsamlingsintervall på 1 minut i upp till 24 timmar, eller kan konfigureras efter kundens behov.
- Studiekrav större än 24 timmar kommer att granskas och citeras.
- Temp Mapping-tjänst kommer att inkludera: (a) 1 temperaturåterställningstest vid öppen dörr (b)1 strömavbrottstest (c) Min- och maxvärden tillsammans med medelvärden (d) Temperaturdiagram över en tidsperiod (e) Detaljerade rapporter kommer att innehålla råa sonddata. Allt detta kommer att utföras och levereras av en Thermo Fisher Qualified Engineer utrustad med utbildningscertifikat, temperaturkarteringsdatalogger kalibrerad årligen med metrologicertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Nya Heratherm kammaren 750 L |
| Produkttyp | IQ/OQ/PQ-tjänst |