Läs mer
Iopromide, MedChemExpress
Beskrivning
Iopromide is a non-ionic, monomeric, iodine-based contrast medium for intravascular administration.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iopromide |
| CAS | 73334-07-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H24I3N3O8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (126.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (126.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(I)C(NC(COC)=O)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)N(CC(O)CO)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 791.11 |
| Formel vikt | 791.11 |
| Visa mer |