Läs mer
Iopydol, LoGiCal
Produktkod. 30460589
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30460589 5 mg
1 options
Produktkod. 30460589 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3117.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iopydol
CAS 5579-92-0
Analyt- eller komponentnamn Iopydol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H9 I2 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4(1H)-Pyridinone, 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-, 4(1H)-Pyridone, 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodo- (7CI,8CI), 1-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4(1H)-pyridone, 1-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4-pyridone, Iopydol, N-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4-pyridone
InChI formel InChI=1S/C8H9I2NO3/c9-6-2-11(1-5(13)4-12)3-7(10)8(6)14/h2-3,5,12-13H,1,4H2
Lösningstyp Neat
LEDER OCC(O)CN1C=C(I)C(=O)C(=C1)I
IUPAC-namn 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodopyridin-4-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 420.97
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 420.8672 g/mol