missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iopydone, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iopydone |
| CAS | 5579-93-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Iopydone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H3 I2 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4(1H)-Pyridinone, 3,5-diiodo-, 3,5-Diiodo-4(1H)-pyridone, 3,5-Diiodo-4-pyridone, DJP, Iopydon, Iopydone, NSC 135284 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3I2NO/c6-3-1-8-2-4(7)5(3)9/h1-2H,(H,8,9) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | IC1=CNC=C(I)C1=O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?