Läs mer
Thermo Scientific™ (IOQ) Kvalificeringstjänst
Produktkod. 30049054 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 30049054 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer IOQPCKE89003711
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Kvalificeringstjänst för Ny Heratherm Kammare 750 L (inklusive dokumentation).
  • IQ: Verifierar att installationsplatsen och utrustningsmiljön uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
  • Verifierar att utrustningen, manualerna, tillbehören och alla andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern.
  • Verifierar att utrustning och andra tillbehör är monterade och installerade.
  • Konfigurationsinformation för varje systemkomponent registreras. Installation av utrustning ingår INTE.
  • OQ: Verifierar viktiga utrustningsfunktioner och säkerställer att utrustningen fungerar som förväntat av tillverkaren och i enlighet med standarder och krav.
  • Nyckeltester: Dörren på glänt, strömavbrott, temperaturvarningar