Läs mer
Iotalamic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16438658
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16438658 10 mg
16421098 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16438658 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1053
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Lotalamic acid (Iothalamic acid) is a molecule used as a contrast medium.
Lotalamic acid (Iothalamic acid) is a molecule used as a contrast medium.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iotalamic acid
CAS 2276-90-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H9I3N2O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Iothalamic acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (40.72 mM)
LEDER O=C(O)C1=C(I)C(C(NC)=O)=C(I)C(NC(C)=O)=C1I
Molekylvikt (g/mol) 613.91
Formel vikt 613.91
Procent renhet 99.28%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation