Läs mer
Iothalamic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iothalamic Acid-d3 |
| CAS | 928623-31-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11H6D3I3N2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 3-(acetyl-2,2,2-d3-amino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]-, 3-(Acetyl-2,2,2-d3-amino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoic acid, Iothalamic acid D3 (acetyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)16-9-7(13)4(10(18)15-2)6(12)5(8(9)14)11(19)20/h1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)NC)c1I |
| Molekylvikt (g/mol) | 616.93 |
| Procent renhet | >95 |