Läs mer
Iotalaminsyra, TRC
Produktkod. 30135221
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135221 50 mg
30004095 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135221 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI73620050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2276-90-6
Molekylformel C11 H9 I3 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 613.91
Synonym Benzoic acid, 3-(acetylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]-, Isophthalamic acid, 5-acetamido-2,4,6-triiodo-N-methyl- (7CI,8CI), 3-(Acetylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoic acid, 5-Acetamido-2,4,6-triiodo-N-methylisophthalamic acid, 5-Acetylamino-2,4,6-triiodo-N-methyl-3-isophthalamic acid, Cysto Conray II, Iotalamic acid, Iothalamic acid, MI 216, Methalamic acid
IUPAC-namn 3-acetamido-2,4,6-triiod-5-(metylkarbamoyl)bensoesyra
LEDER CNC(=O)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iothalamic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)16-9-7(13)4(10(18)15-2)6(12)5(8(9)14)11(19)20/h1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)
Formel vikt 613.7696