Läs mer
Tocris Bioscience™ IOX 2
Beskrivning
Potent inhibitor of HIF-1α prolyl hydroxylase-2 (PHD2) (IC50 = 21 nM). Displays over 100-fold selectivity for PHD2 over factor inhibiting HIF-1 (FIH-1) and histone demethylases JMJD2A, JMJD2C, JMJD2E and JMJD3. Cell permeable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IOX 2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 352.34 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.346 |