Läs mer
IOX2, MedChemExpress
Produktkod. 16432647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16432647 50 mg -
16409137 5 mg 5mg
16406558 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16432647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15468
MedChemExpress IOX2 is a specific prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor with IC50 of 22 nM.
IOX2 is a specific prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor with IC50 of 22 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IOX2
Fysisk form Solid
CAS 931398-72-0
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16N2O5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (70.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(N(CC3=CC=CC=C3)C1=O)C=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 352.34
Formel vikt 352.34
Procent renhet 98.33%