Läs mer
IOX4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-butyl 6-[3-oxo-4-(triazol-1-yl)-1H-pyrazol-2-yl]pyridine-3-carboxylate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N6O3/c1-15(2,3)24-14(23)10-4-5-12(16-8-10)21-13(22)11(9-18-21)20-7-6-17-19-20/h4-9,18H,1-3H3 |
| Formel vikt | 328.13 |