Läs mer
Ioxaglicsyra, TRC
Produktkod. 30012811
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012811 50 mg
30006033 100 mg
30004781 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012811 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI73740050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59017-64-0
Molekylformel C24 H21 I6 N5 O8
Molekylvikt (g/mol) 1268.88
Synonym Ioxaglic acid, 3-[[[[3-(Acetylmethylamino)-2,4,6-triiodo-5-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]acetyl]amino]-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid
IUPAC-namn 3-[[2-[[3-[acetyl(methyl)amino]-2,4,6-triiodo-5-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]acetyl]amino]-5-(2-hydroxyethylcarbamoyl)-2,4,6-triiodobenzoic syra
LEDER CNC(=O)c1c(I)c(N(C)C(=O)C)c(I)c(C(=O)NCC(=O)Nc2c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)NCCO)c2I)c1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ioxaglic acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H21I6N5O8/c1-7(37)35(3)20-17(29)10(21(39)31-2)13(25)11(18(20)30)23(41)33-6-8(38)34-19-15(27)9(22(40)32-4-5-36)14(26)12(16(19)28)24(42)43/h36H,4-6H2,1-3H3,(H,31,39)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,38)(H,42,43)
Formel vikt 1268.5658