Läs mer
Ioxitalamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ioxitalamic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11I3N2O5/c1-4(19)17-10-8(14)5(11(20)16-2-3-18)7(13)6(9(10)15)12(21)22/h18H,2-3H2,1H3,(H,16,20)(H,17,19)(H,21,22) |
| Formel vikt | 643.7802 |