Läs mer
IP 336, Sulfur Set C in Light Oil (20 cSt): S @ 5000, 10000, 15000, 20000 μg/g, VHG™
Produktkod. 17991676
Change view
Kvantitet:
4 x 100 ml
Produktkod. Kvantitet
17991676 4 x 100 ml
1 options
Produktkod. 17991676 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGKTS20MIN336C4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
IP 336, Sulfur Set C in Light Oil (20 cSt): S @ 5000, 10000, 15000, 20000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF/UVF
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
LEDER [S]
IUPAC-namn sulfur
Lösningsmedel eller matris 20 cSt Oil
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 4 x 100 ml
Formel vikt 31.972 g/mol