Läs mer
IP 501 Concentrate: Al, Ca, Fe, Na, Ni, P, Si, V, Zn @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Beskrivning
IP 501 Concentrate: Al, Ca, Fe, Na, Ni, P, Si, V, Zn @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Calcium/Iron/Nickel/Phosphorus/Silicon/Sodium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-70-2, 7439-89-6, 7440-02-0, 7723-14-0, 7440-21-3 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium/Calcium/Iron/Nickel/Phosphorus/Silicon/Sodium/Vanadium/Zinc |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 1000 μg/mL/Calcium 1000 μg/mL/Iron 1000 μg/mL/Nickel 1000 μg/mL/Phosphorus 1000 μg/mL/Silicon 1000 μg/mL/Sodium 1000 μg/mL/Vanadium 1000 μg/mL/Zinc 1000 μg/mL |