Läs mer
Brady™ IP™ 6400 Series Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. 10106074 Handla allt Brady Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100
Mått (L x B):
984 fot x 1,5 tum
984 fot x 2,36 tum
984 fot x 3,27 tum
984 fot x 4,3 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10106074 BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100 984 fot x 2,36 tum Varje
11533854 BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100 984 fot x 3,27 tum Varje
12886816 BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100 984 fot x 4,3 tum Varje
12709336 BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100 984 fot x 1,5 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10106074 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 066236
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Högdensitetsband med utmärkt lösningsmedel, hög värme och super reptålighet
  • Resinformulering
  • Svart färg
Kompatibel med ett brett utbud av skrivare:
  • IP300, IP600 (F kategori 11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, PR Bradyprinter Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers (F. kategori 22-500-855)
  • BBP11 (F kategori 11-878-521)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning Black 6400 Series Thermal Transfer Printer Band - Brady IP-skrivare aktiverad
Typ av lim Icke-adhesivt
Färg Svart
Avsluta Gloss
Formatera Etikett
Material Harts
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Tryckteknik Hold (Håll)
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100
Kvantitet 1 st
Storlek (engelska) 984 fot x 2,36 tum.
Tjocklek (engelska) 0,00018 tum
Tjocklek (metrisk) 0.0045 mm
Mått (L x B) 984 fot x 2,36 tum
Längd (engelska) 984 ft.
Längd (metrisk) 300 m
Bredd (engelska) 2,36 tum
Bredd (metrisk) 60 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer 066236