Läs mer
Brady™ IP™ Thermal Transfer Printer Band
För användning med (utrustning):
Etikettskrivare BBP72, BBP81 Etikettskrivare, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Etikettskrivare i Plus-serien, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200
IP300 termisk överföringsskrivare, IP600 termisk överföringsskrivare
Material:
Harts
Vax
Bredd (engelska):
1,57 tum.
2,36 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Använd med Brady IP termiska överföringsskrivare
- Skarp utskriftskvalitet för att maximera streckkodens läsbarhet
- Motståndskraftig mot smuts och kemikalier
- Band inkluderar spindel
Beställningsinfo
Levereras i 984 fot. (299,92m) rullar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Printer Ribbon |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | IP300 termisk överföringsskrivare, IP600 termisk överföringsskrivare |
| Material | Vax |
| Längd (engelska) | 984 ft. |
| Bredd (engelska) | 1,57 tum. |
| Längd (metrisk) | 299.9 m |
| Bredd (metrisk) | 40 mm |
| Diameter (engelska) | 1 tum |
| Diameter (metrisk) | 2.54 cm |
| Visa mer |