Läs mer
Gibco™ Mouse CXCL10 (IP-10) Recombinant Protein
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Cell Culture |
| Molekylvikt (g/mol) | 8.7 kDa |
| Reningsmetod | Sequential Chromatography |
| Kvantitet | 100 μg |
| Förvaringskrav | Store in refrigerator (2–8°C) |
| Endotoxinkoncentration | < 0.1 ng/μg |
| Gene Alias | IP-10 |
| Art | Mouse |
| Rekombinant | Recombinant |
| Uttryckssystem | E. coli |
| Visa mer |