missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IP3KC Antibody [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™

Produktkod. 30599878 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30599878 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30599878 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP346451AF700

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

IP3KC Polyclonal antibody specifically detects IP3KC in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IP3KC
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 700
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias inositol 14,5-trisphosphate 3-kinase CIP3K C, inositol-trisphosphate 3-kinase C, InsP 3 kinase C, InsP 3-kinase C, IP3 3-kinase C, IP3-3KC, IP3KCEC 2.7.1.127
Värd art Rabbit
Immunogen inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase C. (Uniprot# Q96DU7)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80271
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.