Läs mer
IP501 + Common metals, 100ppm: Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3/tr HF., VHG™
Beskrivning
IP501 + Common metals, 100ppm: Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3/tr HF.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Sodium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-70-2, 7440-47-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7439-92-1 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Sodium/Vanadium/Zinc |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3/HF |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Silicon 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |