Läs mer
IP501 + Common metals, 500ppm: Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, V, Zn @ 500 μg/mL in 10% HNO3/tr. HF, VHG™
Beskrivning
IP501 + Common metals, 500ppm: Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, V, Zn @ 500 μg/mL in 10% HNO3/tr. HF
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Sodium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-70-2, 7440-47-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7439-92-1 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Sodium/Vanadium/Zinc |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3/HF |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 500 μg/mL/Calcium 500 μg/mL/Chromium 500 μg/mL/Copper 500 μg/mL/Iron 500 μg/mL/Lead 500 μg/mL/Magnesium 500 μg/mL/Manganese 500 μg/mL/Nickel 500 μg/mL/Phosphorus 500 μg/mL/Potassium 500 μg/mL/Silicon 500 μg/mL/Sodium 500 μg/mL/Vanadium 500 μg/mL/Zinc 500 μg/mL |