Läs mer
IPA-3, MedChemExpress
Produktkod. 16499277
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499277 5 mg -
16486728 10 mg 10mg
16402817 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16499277 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15663
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress IPA-3 is a selective non-ATP competitive PAK1 inhibitor with IC50 of 2.5 μM, and shows no inhibition to group II PAKs (PAKs 4-6).
IPA-3 is a selective non-ATP competitive PAK1 inhibitor with IC50 of 2.5 μM, and shows no inhibition to group II PAKs (PAKs 4-6).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IPA-3
CAS 42521-82-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H14O2S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.35 mM)
LEDER OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1SSC3=C4C=CC=CC4=CC=C3O
Molekylvikt (g/mol) 350.45
Formel vikt 350.45
Procent renhet 98.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease