Läs mer
Chemsplash IPA Surface Isopropanol Desinfektionsservett
Produktkod. 30058236
Change view
Mått (L x B):
20 x 20 cm
Produktkod. Mått (L x B)
30058236 20 x 20 cm
1 options
Produktkod. 30058236 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 4900
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
70 % isopropanol Desinficerande ytduk, levereras i en självdispenserande balja med 200 ark. Varje våtservett är 20x20 cm.
70 % isopropanol våtservetter
  • 22GSM starkt polypropentyg
  • Effektiv mot ytdesinfektion
  • Antibakteriell, antiviral och effektiv mot Coronavirus
  • 200 våtservetter per badkar
  • Torkstorlek: 20 x 20 cm
Beskrivning: Dessa 70 % isopropanol desinficerande ytservetter kommer i en självdispenserande balja med 200 ark. Varje duk mäter 20x20cm och är designad för effektiv ytdesinfektion. Servetter är effektiva mot bakterier, virus och särskilt effektiva mot Coronavirus, och erbjuder en snabb och bekväm rengöringslösning.
Specifikationer
Produkttyp Antibakteriell torka
Längd (engelska) 20 cm
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (engelska) 20 cm
Bredd (metrisk) 20 cm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 20 x 20 cm
För användning med (applikation) Yttorkning
Lager 1-ply
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X12 Chemsplash IPA Surface Wipe White One Size Tub of 200
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol