Läs mer
Ipatasertib dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Ipatasertib dihydrochloride (GDC-0068 dihydrochloride) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ipatasertib dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1396257-94-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H34Cl3N5O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | GDC-0068 dihydrochlorideRG-7440 dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (235.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 41 mg/mL (77.22 mM) |
| Visa mer |