Läs mer
Ipfencarbazone, MedChemExpress
Beskrivning
Ipfencarbazone is a substance being developed for the control of weeds such as watergrass in rice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ipfencarbazone |
| CAS | 212201-70-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H14Cl2F2N4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 130 mg/mL (304.29 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1C=NN(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C1=O)N(C3=CC=C(F)C=C3F)C(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.23 |
| Formel vikt | 427.23 |
| Visa mer |