Beskrivning
- Eliminerar bakgrundsfärgning
- Använd med Immobiline DryStrip geler för att förbättra proteinlösligheten
- Säkerställer optimala förhållanden för IEF-separation
- Hög provladdningskapacitet, förbättrad upplösning och ökar sannolikheten för att upptäcka proteiner med låg förekomst när de används med Immobiline DryStrip geler
Beställningsinfo
Levereras i 1 ml alikvoter vatten; beställa Immobiline Drystrip geler separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös till ljusgul |
| pH-intervall | 3 till 10 |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | IEF, 2-D elektrofores |
| Kvantitet | 1mL |
| Förvaringskrav | 2° till 8 °C |
| Produkttyp | IPG-buffert |
| För användning med (utrustning) | Immobiline DryStrip Gels |