Läs mer
Cytiva IPG-buffertar
Produktkod. 10544565 Handla allt Cytiva Produkter
pH-intervall:
3 till 10
3 till 10 olinjära
3 till 11 olinjära
4 till 7
6 till 11
Förpackningsstorlek:
1ml
Varje
Produktkod. 10544565
Brand: Cytiva 17600088
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Producera mer enhetlig ledningsförmåga längs Immobiline™ DryStrip under fokusering. Cytiva IPG-buffertar är amfolythaltiga buffertar framtagna för användning med Immobiline™ DryStrip geler.
  • Eliminerar bakgrundsfärgning
  • Använd med Immobiline DryStrip geler för att förbättra proteinlösligheten
  • Säkerställer optimala förhållanden för IEF-separation
  • Hög provladdningskapacitet, förbättrad upplösning och ökar sannolikheten för att upptäcka proteiner med låg förekomst när de används med Immobiline DryStrip geler
Beställningsinfo
Levereras i 1 ml alikvoter vatten; beställa Immobiline Drystrip geler separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös till ljusgul
För användning med (utrustning) Immobiline DryStrip Gels
pH-intervall 3 till 10 olinjära
Produkttyp IPG-buffert
Form Vätska
För användning med (applikation) IEF, 2-D elektrofores
Kvantitet 1mL
Förvaringskrav 2° till 8 °C
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompletterande information
  • UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.