Läs mer
Cytiva IPG-buffertar
Produktkod. 10554565 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
pH-intervall:
3 till 10
3 till 10 olinjära
3 till 11 olinjära
4 till 7
6 till 11
Förpackningsstorlek:
1ml
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall unitSize
10554565 6 till 11 1ml
10534565 4 till 7 1ml
10084334 3 till 10 1ml
10544565 3 till 10 olinjära Varje
10014104 3 till 11 olinjära 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10554565 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17600178
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Producera mer enhetlig ledningsförmåga längs Immobiline™ DryStrip under fokusering. Cytiva IPG-buffertar är amfolythaltiga buffertar framtagna för användning med Immobiline™ DryStrip geler.
  • Eliminerar bakgrundsfärgning
  • Använd med Immobiline DryStrip geler för att förbättra proteinlösligheten
  • Säkerställer optimala förhållanden för IEF-separation
  • Hög provladdningskapacitet, förbättrad upplösning och ökar sannolikheten för att upptäcka proteiner med låg förekomst när de används med Immobiline DryStrip geler
Beställningsinfo
Levereras i 1 ml alikvoter vatten; beställa Immobiline Drystrip geler separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös till ljusgul
pH-intervall 6 till 11
Form Vätska
För användning med (applikation) IEF, 2-D elektrofores
Kvantitet 1mL
Förvaringskrav 2° till 8 °C
Produkttyp IPG-buffert
För användning med (utrustning) Immobiline DryStrip-geler