Innehåller
IPGbox : 1 IPGbox, 1 IPGbox Kit (10 Reswell-brickor, 1 IPGbox-insats, instruktioner)
- Oljefri återfuktning på upp till 12 Immobiline DryStrip-geler eller andra IPG-remsor oberoende och samtidigt
- Locket skyddar IPG-remsor från damm och föroreningar
- Ladda prover för IEF under rehydrering genom att inkludera dem i rehydreringsbufferten eller ladda prov med provkoppar
- IPGbox används tillsammans med IPGbox Kit (kat. nr 45002627) för att återfukta 7 till 24 cm Immobiline DryStrip geler
- Inkluderar återsvällningsbricka gjord av hydrofobt material för att förhindra att rehydreringslösningen fastnar
- IPGbox-insats placerad i locket på IPGbox för att upprätthålla optimala förhållanden för återfuktning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | IPGBox |
| Inkluderar | 1 IPGbox och 1 IPGbox kit |
| Antal geler | Upp till 12 Immobiline torr stripgel |