Läs mer
IPI 145, TRC
Produktkod. 30407180
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407180 100 mg
30405650 10 mg
30404850 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30407180 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI739400100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1201438-56-3
Molekylformel C22 H17 Cl N6 O
Molekylvikt (g/mol) 416.86
Synonym 1(2H)-Isoquinolinone, 8-chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl]-, 8-Chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl]-1(2H)-isoquinolinone, Copiktra, Duvelisib, INK 1197, IPI 145
IUPAC-namn 8-klor-2-fenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)etyl] isokinolin-1-ett
LEDER C[C@H](Nc1ncnc2[nH]cnc12)C3=Cc4cccc(Cl)c4C(=O)N3c5ccccc5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IPI 145
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN6O/c1-13(28-21-19-20(25-11-24-19)26-12-27-21)17-10-14-6-5-9-16(23)18(14)22(30)29(17)15-7-3-2-4-8-15/h2-13H,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t13-/m0/s1
Formel vikt 416.1152