Läs mer
IPI-3063, MedChemExpress
Produktkod. 16484478
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484478 10 mg
16483106 25 mg
16470136 2 mg
16427207 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16484478 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111510
MedChemExpress IPI-3063 is a potent and selective PI3K p110δ inhibitor with an IC50 of 2.5 ± 1.2 nM.
IPI-3063 is a potent and selective PI3K p110δ inhibitor with an IC50 of 2.5 ± 1.2 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IPI-3063
Fysisk form Solid
CAS 1425043-73-7
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H25N7O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (182.94 mM)
LEDER N#CC1=C(N[C@H](C2=CC3=C(C(N2C(C)C)=O)C(C(C=C4)=CN(C)C4=O)=CC=C3)C)N=CN=C1N
Molekylvikt (g/mol) 455.51
Formel vikt 455.51
Procent renhet 98.8%