missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Ipilimumab

Produktkod. 16442278
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16442278 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16442278 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP9901

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ipilimumab is a fully human monoclonal IgG1κ antibody against the cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 (CTLA-4), an immune-inhibitory molecule expressed in activated T cells and in suppressor T regulatory cells.

Specifikationer

Kvantitet 5 mg
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttyp Inhibitory Antibodies
Frakt skick Shipping with dry ice
CAS 477202-00-9
Renhet eller kvalitetsklass 99.0%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.