missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IPO-38, Mouse anti-Human, Clone: SPM515, Abnova™

Produktkod. 16023366
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16023366 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16023366 Leverantör Abnova Leverantörsnummer MAB15167.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Specifikationer

Antigen IPO-38
Användningsområden Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona SPM515
Konjugera Unconjugated
Utspädning Flow Cytometry (0.5-1 ug/million cells) Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In 10 mM PBS.
Värd art Mouse
Immunogen Spleen cells of a patient with hairy cell leukemia.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C to -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgM κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.