Läs mer
Memmert™ IPP kylinkubator med Peltierkylning, 53 L, rostfritt stål
Product Code. 13432089 Shop All Memmert Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
53 l
Unit Size:
Varje
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
13432089 53 l Varje
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 13432089 Supplier Memmert™ Supplier No. IPP55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44117.37 SEK
    41095.43 SEK / Paket med 1
    Save 3021.94 SEK
    6% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Temperaturområde: 0 °C till 70 °C
  • Temperaturområde 0 °C upp till +70 °C
  • 5 modellstorlekar (32 till 749 l volym)
  • 2 modellvarianter: SingleDISPLAY och TwinDISPLAY
  • Dubbeldörrar standard för alla modeller: Förebyggande av nedsmutsning och temperatursänkningar, och samtidigt en optimal överblick över den känsliga lasten genom stora innerglasdörrar
  • Fläktar integrerade i Peltier-elementen säkerställer snabb energiöverföring och optimal temperaturfördelning
Warranty
Tre år
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet (metrisk) 53 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Pluggtyp Tysk variant
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C
Typ Kylinkubatorer
Visa Enkel högupplöst TFT-färgskärm
Inkluderar Works Calibration Certificate för 10 °C och 37 °C
Antal dörrar 2
Temperaturnoggrannhet 0,1 °C
Mått (D x B x H) Inredning 330 x 400 x 400 mm
Bredd (metrisk) 585 mm
Bredd (metrisk) Interiör 400 mm
Höjd (metrisk) 787 mm
Höjd (metrisk) interiör 400 mm
Djup (metrisk) interiör 330 mm
Fraktvikt (metrisk) 72 kg
Vikt (metrisk) 51 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz