Läs mer
Memmert™ IPP Refrigerated Incubator with Peltier Cooling and Twin Display, 108 L, Stainless Steel
Produktkod. 13454079 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
108 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13454079
Brand: Memmert™ IPP110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Temperature Range: 0°C to 70°C
  • Temperature range 0°C up to +70 °C
  • 5 model sizes (32 to 749 litres volume)
  • 2 model variants: SingleDISPLAY and TwinDISPLAY
  • Double doors standard for all models: Prevention of contamination and drops in temperature, and at the same time an optimum view of the sensitive load through wide-area interior glass doors
  • Fans integrated in the Peltier elements ensure rapid energy transfer and optimum temperature distribution
Garanti
Three years
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet (metrisk) 108 l
Kammarmaterial Stainless Steel
Material Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel
Pluggtyp German Type
Temperaturområde (metriskt) 0°C to 70°C
Typ Refrigerated Incubator
Visa High-definition TFT-color single display
Inkluderar Works calibration certificate for 10°C and 37°C
Antal dörrar 2
Temperaturnoggrannhet 0.1°C
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 560 x 480 mm
Bredd (metrisk) 745 mm
Bredd (metrisk) Interiör 560 mm
Höjd (metrisk) 864 mm
Höjd (metrisk) interiör 480 mm
Djup (metrisk) interiör 400 mm
Fraktvikt (metrisk) 103 kg
Vikt (metrisk) 78 kg
Elektriska krav 115/230 V, 50/60 Hz, 650 w
Spänning 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz