Läs mer
Memmert™ IPP kylinkubator med Peltier-kylning och dubbelskärm, 32 l, rostfritt stål
Produktkod. 13404079 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Spänning:
115/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
13404079 115/230 V Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 13404079 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer IPP30
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Temperaturområde: 0 °C till 70 °C
  • Temperaturområde 0°C upp till +70°C
  • 5 modellstorlekar (32 till 749 liter volym)
  • 2 modellvarianter: SingleDISPLAY och TwinDISPLAY
  • Dubbeldörrar standard för alla modeller: Förebyggande av nedsmutsning och temperatursänkningar, och samtidigt en optimal överblick över den känsliga lasten genom stora innerglasdörrar
  • Fläktar integrerade i Peltier-elementen säkerställer snabb energiöverföring och optimal temperaturfördelning
Garanti
Tre år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet (metrisk) 32 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Material Rostfritt stål
Pluggtyp Tysk variant
Relativ luftfuktighet <70%
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C
Typ Kylinkubatorer
Visa Högupplösta TFT-färgskärmar, twindisplay
Inkluderar Works Calibration Certificate för 10 °C och 37 °C
Antal dörrar 2
Temperaturnoggrannhet 0,1 °C
Mått (D x B x H) Inredning 250 x 400 x 320 mm
Bredd (metrisk) 585 mm
Bredd (metrisk) Interiör 400 mm
Höjd (metrisk) 707 mm
Höjd (metrisk) interiör 320 mm
Djup (metrisk) interiör 250 mm
Fraktvikt (metrisk) 58 kg
Vikt (metrisk) 42 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz