Läs mer
Memmert™ IPP kylinkubator med Peltier-kylning och dubbelskärm, 53 l, rostfritt stål
Produktkod. 13424079 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Spänning:
115/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
13424079 115/230 V Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 13424079 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer IPP55plus
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Temperaturområde: 0 °C till 70 °C
  • TwinDISPLAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroller med 2 högupplösta TFT-färgskärmar
  • Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
  • Processtiden startar inte förrän den inställda temperaturen har uppnåtts
  • Tyska, engelska, spanska, franska, polska, tjeckiska, ungerska språkinställningar
  • Tre fritt valbara temperaturvärden
  • Temperatur (Celsius eller Fahrenheit), programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
  • Program lagras vid strömavbrott
  • AtmoCONTROL-programvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
  • Visuellt och akustiskt larm
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet (metrisk) 53 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Material Texturerat rostfritt stål, bakre förzinkat stål
Pluggtyp Tysk variant
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C
Typ Kylinkubatorer
Visa Högupplöst TFT-färgskärm med pekskärm
Inkluderar Works Calibration Certificate för 10 °C och 37 °C
Antal dörrar 2
Temperaturnoggrannhet 0,1 °C
Mått (L x B x H) 585 W x 787 H mm
Bredd (metrisk) 585 mm
Bredd (metrisk) Interiör 400 mm
Höjd (metrisk) 784 mm
Höjd (metrisk) interiör 400 mm
Djup (metrisk) interiör 330 mm
Fraktvikt (metrisk) 72 kg
Vikt (metrisk) 51 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz