Läs mer
Ipragliflozin, Mikromol™
Beskrivning
Ipragliflozin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ipragliflozin |
| CAS | 761423-87-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ipragliflozin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H21 F O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[3-(benzo[b]thien-2-ylmethyl)-4-fluorophenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[3-(benzo[b]thien-2-ylmethyl)-4-fluorophenyl]-D-glucitol, ASP 1941, Ipragliflozin, Suglat |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21FO5S/c22-15-6-5-12(21-20(26)19(25)18(24)16(10-23)27-21)7-13(15)9-14-8-11-3-1-2-4-17(11)28-14/h1-8,16,18-21,23-26H,9-10H2/t16-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(F)c(Cc3cc4ccccc4s3)c2 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[3-(1-benzothiophen-2-ylmethyl)-4-fluorophenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Visa mer |