Läs mer
Ipragliflozin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ipragliflozin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21FO5S/c22-15-6-5-12(21-20(26)19(25)18(24)16(10-23)27-21)7-13(15)9-14-8-11-3-1-2-4-17(11)28-14/h1-8,16,18-21,23-26H,9-10H2/t16-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 404.1094 |