Läs mer
Ipratropium bromide, MedChemExpress
Beskrivning
Ipratropium bromide (Sch 1000) is a muscarinic receptor antagonist, with IC50s of 2.9 nM, 2 nM, and 1.7 nM for M1, M2, and M3 receptors, respectively. Ipratropium bromide relaxes smooth muscle, can be used in the research for COPD (chronic obstructive pulmonary disease) and asthma.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ipratropium bromide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 22254-24-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H30BrNO3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Sch 1000 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (242.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (84.88 mM) |
| Visa mer |